Få mere at vide
Thioflavin T, teknologi. 75%
Artikelnummer. 15453709
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453709 25 g 25g
15443709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61043.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Et farvestof, der bruges til at visualisere beta-amyloide plak, ligesom dem der er forbundet med Alzheimers sygdom | CAS: 2390-54-7 | C17H19ClN2S | 318,86 g/mol
Et farvestof, der bruges til at visualisere beta-amyloid plaques, som dem, der er forbundet med Alzheimers sygdom
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2390-54-7
Molekylær formel C17H19ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 318.86
MDL nummer MFCD00011944
InChI nøgle JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Yellow 1; C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
IUPAC navn 4-(3,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-dimethylanilin;chlorid
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioflavine T
Beilstein 3922452
Farve Gul
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 318.86
Procent renhed 75%
Grad Teknisk