Få mere at vide
Thioflavine T, tech. 75%
Artikelnummer. 15443709
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443709 5 g 5g
15453709 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15443709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61043.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Et farvestof, der bruges til at visualisere beta-amyloid plaques, som dem, der er forbundet med Alzheimers sygdom
Et farvestof, der bruges til at visualisere beta-amyloid plaques, som dem, der er forbundet med Alzheimers sygdom
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2390-54-7
Molekylær formel C17H19ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 318.86
MDL nummer MFCD00011944
InChI nøgle JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Yellow 1; C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
IUPAC navn 4-(3,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-dimethylanilin;chlorid
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioflavine T
Beilstein 3922452
Formel vægt 318.86
Procent renhed 75%
Grad Teknisk
Farve Gul
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioflavine T, tech
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethylbenzothiazolium chloride