Få mere at vide
Thioflavine T (C.I.No.49005), Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15841861
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
15841861 5 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15841861 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8400720005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioflavine T (C.I.No.49005)
CAS 2390-54-7
MDL nummer MFCD00011944
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 318.86