Få mere at vide
MedChemExpress Thioflavine S
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : ≥ 50 mg/mL |
| Mål | HBV |
| CAS | 1326-12-1 |
| Synonym | Thioflavin S ∣ Direct Yellow 7 |