missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thioflavine S (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioflavine S (Technical Grade) |
| CAS | 1326-12-1 |
| Molekylær formel | C17H19N2S.Cl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Amanil Brilliant Yellow S, Atlantic Brilliant Flavine S, C.I. 49010, Chloramine Brilliant Flavine S, Chromine G, Diazol Brilliant Yellow S, Direct Brilliant Flavine S, Direct Brilliant Yellow 3GN-CF, Direct Brilliant Yellow 5GX, Direct Flavine S, Direct Pure Yellow TS, Eljon Ex Yellow Green Toner, Erie Flavine S, Methylated Sulfonated Primuline Base, Phenamine Brilliant Yellow 3G, Thioflavin S |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | N[C@H](CC1=CC=C(CC)C=C1)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.9 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?