Få mere at vide
Thioflavin T
Artikelnummer. p-200161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10589063
Brand: Thermo Scientific Acros 211760050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2390-54-7 | C17H19ClN2S | 318.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2390-54-7
Molekylær formel C17H19ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 318.86
MDL nummer MFCD00011944
InChI nøgle JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Yellow 1, C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
IUPAC navn 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-iumchlorid
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Thioflavin T
Beilstein 27, 377
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 318.85
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Okker/gul til gul
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver