Få mere at vide
Thioflavin T
Artikelnummer. 10589063 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10589063 5 g Glasflaske 5g
10792631 25 g Glasflaske 25g
10005823 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10589063 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211760050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00 DKK
    260.65 DKK / 5g
    Spare 50.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 2390-54-7 | C17H19ClN2S | 318,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2390-54-7
Molekylær formel C17H19ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 318.86
MDL nummer MFCD00011944
InChI nøgle JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Yellow 1, C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
IUPAC navn 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-iumchlorid
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioflavin T
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Følger
Beilstein 27, 377
Farve Okker/gul til gul
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 318.85