Få mere at vide
Thioflavin T
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioflavin T |
| Beilstein | 27, 377 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 318.85 |
| Emballage | Glasflaske |
| UV-spektrometri | Complies |
| Farve | Okker/gul til gul |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |