Få mere at vide
MedChemExpress Thioflavin T
Artikelnummer. 16441168
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16441168 5 g
1 options
Artikelnummer. 16441168 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0218
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Thioflavin T is a cationic Benzothiazole dye that shows enhanced fluorescence upon binding to amyloid in tissue sections.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 5 g
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 2390-54-7
Molekylvægt (g/mol) 318.86 g/mol
Synonym Basic Yellow 1
Mål HBV
Opløselighed DMSO : 22.5 mg/mL (70.56 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 12.5 mg/mL (39.20 mM; Need ultrasonic)