Få mere at vide
Thiodiglykolisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30453273
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30453273 25 g
1 options
Artikelnummer. 30453273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34452525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiodiglycolic Anhydride
CAS 3261-87-8
Molekylær formel C4H4O3S
Mængde 25 g
Synonym 1,4-Oxathiane-2,6-dione, Thiodiacetic Acid Cyclic Anhydride, 2,2'-Thiodiglycolic Anhydride, 2,2'-Thiobisacetic Acid Cyclic Anhydride, NSC 147625
InChI formel InChI=1S/C4H4O3S/c5-3-1-8-2-4(6)7-3/h1-2H2
SMIL O=C1CSCC(=O)O1
IUPAC navn 1,4-oxatian-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 132.14
Formel vægt 131.9881