Få mere at vide
Thiodiglykolsyreanhydrid, 98%
Artikelnummer. 11495383
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495383 25 g 25g
11485383 5 g 5g
11405393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495383 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13390.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 3261-87-8 | C4H4O3S | 132,133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3261-87-8
Molekylær formel C4H4O3S
Molekylvægt (g/mol) 132.133
MDL nummer MFCD00051689
InChI nøgle RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
PubChem CID 137871
IUPAC navn 1,4-oxathian-2,6-dion
SMIL C1C(=O)OC(=O)CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiodiglycolic anhydride
Smeltepunkt 95 °C til 100 °C
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
Beilstein 112528
Formel vægt 132.13
Procent renhed 98%