Få mere at vide
Thiodiglykolsyreanhydrid, 98%
Artikelnummer. 11485383
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485383 5 g 5g
11495383 25 g 25g
11405393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485383 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13390.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3261-87-8 | C4H4O3S | 132,133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3261-87-8
Molekylær formel C4H4O3S
Molekylvægt (g/mol) 132.133
MDL nummer MFCD00051689
InChI nøgle RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
PubChem CID 137871
IUPAC navn 1,4-oxathian-2,6-dion
SMIL C1C(=O)OC(=O)CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiodiglycolic anhydride
Smeltepunkt 95°C to 100°C
Formel vægt 132.13
Procent renhed 98%
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiodiglycolic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiodiglycolate anhydride