Få mere at vide
Thiodiglycolic anhydride, 98%
Artikelnummer. 11405393
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11405393
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13390.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3261-87-8 | C4H4O3S | 132.133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3261-87-8
Molekylær formel C4H4O3S
Molekylvægt (g/mol) 132.133
MDL nummer MFCD00051689
InChI nøgle RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
PubChem CID 137871
IUPAC navn 1,4-oxathian-2,6-dion
SMIL C1C(=O)OC(=O)CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiodiglycolic anhydride
Smeltepunkt 95°C to 100°C
Beilstein 112528
Formel vægt 132.13
Procent renhed 98%
Mængde 100 g
Følsomhed Moisture sensitive