Få mere at vide
Thiodiglycolic acid, 98%
Artikelnummer. 10071640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
Artikelnummer. 10071640
Brand: Thermo Scientific Acros 138740010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-93-3 | C4H6O4S | 150.148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-93-3
Molekylær formel C4H6O4S
Molekylvægt (g/mol) 150.148
MDL nummer MFCD00004359
InChI nøgle UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
PubChem CID 31277
ChEBI CHEBI:35012
IUPAC navn 2-(carboxymethylsulfanyl)eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)SCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiodiglycolic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 128.0°C to 131.0°C
Farve Grå til hvid
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel S(CH2CO2H)2
Beilstein 03, 253
Merck Index 15, 9484
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in benzene
Formel vægt 150.15
Procent renhed 98%
Mængde 1 kg
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver