Få mere at vide
Thiodiglycolsyre, 98%
Artikelnummer. 11375139
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375139 25 g 25g
11385139 100 g 100g
11395139 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17880.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-93-3 | C4H6O4S | 150,148 g/mol
Det finder det anvendelse i produktionen af [1,4]oxathian-2,6-dion ved opvarmning. Det bruges som en antioxidant og reduktionsmiddel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder det anvendelser i produktionen af [1,4]oxathian-2,6-dion ved opvarmning. Det bruges som en antioxidant og reduktionsmiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed
Opløselighed i vand er næsten gennemsigtig. (vand, 4,00E+05 mg/L ved 25°°C (exp); 1e+006 mg/L ved °25 C (estimeret).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-93-3
Molekylær formel C4H6O4S
Molekylvægt (g/mol) 150.148
MDL nummer MFCD00004359
InChI nøgle UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
PubChem CID 31277
ChEBI CHEBI:35012
IUPAC navn 2-(carboxymethylsulfanyl)eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)SCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiodiglycolic acid
Smeltepunkt 127°C to 131°C
FN nummer UN3261
Beilstein 1764392
Merck Index 149331
Formel vægt 150.15
Procent renhed 98%
Mængde 25 g