Få mere at vide
Thioktisk syre, Mikromol™
Artikelnummer. 17984306
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17984306 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17984306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0127.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Thioktisk syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-alpha-Lipoic Acid
CAS 1077-28-7
Analyt- eller komponentnavne DL-alpha-Lipoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H14 O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Thioctic Acid, 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (RS)-Lipoic acid, 1,2-Dithiolane-3-valeric acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeric acid, 6,8-Thioctic acid, 6-Thioctic acid, Alipure, Biletan, DL-6,8-Thioctic acid, DL-6-Thioctic acid, DL-Thioctic acid, Espa-lipon, Liposan, Lipothion, NSC 628502, NSC 90788, Protogen A, Pyruvate oxidation factor, Thioctacid, Thioctic acid, Thioctsan, Thiotacid, Tioctacid, Tioctidasi, Tioctidasi acetate replacing factor, dl-Lipoic acid, dl-Thioctic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (+/-)-alpha-Lipoic acid, (+/-)-Lipoic acid, (+/-)-Thioctic acid, (RS)-alpha-Lipoic acid, alpha-Liponic acid, DL-alpha-Lipoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
SMIL OC(=O)CCCCC1CCSS1
IUPAC navn 5-(dithiolan-3-yl)pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 206.33
Mængde 500 mg
Formel vægt 206,0435 g/mol