Få mere at vide
Thiochrome, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiochrome |
| CAS | 92-35-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H14N4OS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,7-Dimethyl-thiachromine-8-ethanol, 2,7-Dimethyl-5H-pyrimido[4,5-d]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-8-ethanol, NSC 56339 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4OS/c1-7-10(3-4-17)18-12-15-11-9(6-16(7)12)5-13-8(2)14-11/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3 |
| SMIL | COC1=CC(N[13CH2]C2=C(C)C([13C](N)=NC(N)=[15N]3)=C3C=C2)=CC(OC)=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.33 |
| Formel vægt | 262.0888 |
| Vis mere |