Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Thiochroman-4-one |
| Smeltepunkt | 28 °C til 30 °C |
| Farve | Orange |
| Kogepunkt | 154 °C (12,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.6395 |
| Mængde | 5 g |
| Show More |