Få mere at vide
Thiocholesterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiocholesterol |
| CAS | 1249-81-6 |
| Molekylær formel | C27 H46 S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46S/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](S)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.719 |
| Formel vægt | 402.332 |