Få mere at vide
Thiocarbohydrazid, 98%
Artikelnummer. 10637304 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637304 5 g Glasflaske 5g
10174640 25 g Plastflaske 25g
10036293 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10637304 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207530050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2231-57-4 | CH6N4S | 106,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2231-57-4
Molekylær formel CH6N4S
Molekylvægt (g/mol) 106.15
MDL nummer MFCD00007616
InChI nøgle LJTFFORYSFGNCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbohydrazide, thiocarbazide, thiocarbonohydrazide, carbonothioic dihydrazide, carbohydrazide, thio, thiocarbonic dihydrazide, 1,3-diamino-2-thiourea, hydrazinecarbohydrazonothioic acid, usaf ek-7372, unii-1iz2h82nwu
PubChem CID 2724189
ChEBI CHEBI:9549
IUPAC navn 1,3-diaminothiourinstof
SMIL NNC(=S)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiocarbohydrazide
Navn note 98%
Smeltepunkt 168,0 °C til 172,0 °C
Farve Beige-grå til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NNHCSNHNH2
Mængde 5 g
Beilstein 03, 197
Formel vægt 106.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiocarbohydrazide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.