Få mere at vide
Thiocarbohydrazide, 98%
Artikelnummer. 10174640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 10174640
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2231-57-4 | CH6N4S | 106.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2231-57-4
Molekylær formel CH6N4S
Molekylvægt (g/mol) 106.15
MDL nummer MFCD00007616
InChI nøgle LJTFFORYSFGNCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbohydrazide, thiocarbazide, thiocarbonohydrazide, carbonothioic dihydrazide, carbohydrazide, thio, thiocarbonic dihydrazide, 1,3-diamino-2-thiourea, hydrazinecarbohydrazonothioic acid, usaf ek-7372, unii-1iz2h82nwu
PubChem CID 2724189
ChEBI CHEBI:9549
IUPAC navn 1,3-diaminothiourinstof
SMIL NNC(=S)NN
Specifications
Kemisk navn eller materiale Thiocarbohydrazide
Navn note 98%
Smeltepunkt 168.0°C to 172.0°C
Farve Beige-grå til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NNHCSNHNH2
Mængde 25 g
Beilstein 03, 197
Formel vægt 106.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Thiocarbohydrazide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Hazard Statement
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.