Få mere at vide
Thiocarbohydrazide, 97%
Artikelnummer. 11374504
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374504 5 g 5g
11384504 25 g 25g
11394504 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374504 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01205.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2231-57-4 | CH6N4S | 106.15 g/mol
Thiocarbohydrazid bruges i elektronmikroskopi til at producere elektron-ugennemsigtige aflejringer til ultra strukturel analyse. Det bruges til syntese af oxazingræsketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiocarbohydrazid bruges i elektronmikroskopi til at producere elektron-ugennemsigtige aflejringer til ultrastrukturel analyse. Det bruges til syntese af oxazingræsketoner.
Opløselighed
Meget svagt opløselig (0,5g/100g, 25 °C). Uopløseligt i ether.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, Stærke oxidationsmidler. Undgå varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2231-57-4
Molekylær formel CH6N4S
Molekylvægt (g/mol) 106.15
MDL nummer MFCD00007616
InChI nøgle LJTFFORYSFGNCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbohydrazide, thiocarbazide, thiocarbonohydrazide, carbonothioic dihydrazide, carbohydrazide, thio, thiocarbonic dihydrazide, 1,3-diamino-2-thiourea, hydrazinecarbohydrazonothioic acid, usaf ek-7372, unii-1iz2h82nwu
PubChem CID 2724189
ChEBI CHEBI:9549
IUPAC navn 1,3-diaminothiourinstof
SMIL NNC(=S)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiocarbohydrazide
Smeltepunkt ∽175°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 506657
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Very slightly soluble (0.5g/100g,25°C). Insoluble in ether.
Formel vægt 106.15
Procent renhed 97%