Få mere at vide
Thiobenzoesyre (94 %) (benzenecarbothionsyre), TRC
Artikelnummer. 30329529
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30329529 50 g
1 options
Artikelnummer. 30329529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB18900050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiobenzoic Acid
CAS 98-91-9
Molekylær formel C7H6OS
Mængde 50 g
Synonym Benzoyl Thiol, Monothiobenzoic Acid, NSC 66502, Benzenecarbothioic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
SMIL SC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn benzencarbothioic S-syre
Molekylvægt (g/mol) 138.19
Formel vægt 138.0139