Få mere at vide
Thiobenzoesyre (94 %) (benzenecarbothionsyre), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiobenzoic Acid |
| CAS | 98-91-9 |
| Molekylær formel | C7H6OS |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Benzoyl Thiol, Monothiobenzoic Acid, NSC 66502, Benzenecarbothioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9) |
| SMIL | SC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzencarbothioic S-syre |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.19 |
| Formel vægt | 138.0139 |