Få mere at vide
Thiobenzamid, 98%
Artikelnummer. 11419843
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419843 25 g 25g
11429843 100 g 100g
11439843 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419843 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12973.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2227-79-4 | C7H7NS | 137,20 g/mol
Thiobenzamid er nyttigt til fremstilling af amid- og amidinaddukter. Det bruges også til at fremstille 4-oxo-4H-chromen-3-carbothiosyre-N-phenylamider. Desuden fungerer det som et råmateriale i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiobenzamid er nyttigt til fremstilling af amid- og amidinaddukter. Det bruges også til at fremstille 4-oxo-4H-chromen-3-carbothiosyre-N-phenylamider. Desuden fungerer det som et råmateriale i organisk syntese.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2227-79-4
Molekylær formel C7H7NS
Molekylvægt (g/mol) 137.20
MDL nummer MFCD00008060
InChI nøgle QIOZLISABUUKJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiobenzamide, benzothioamide, benzamide, thio, benzothiamide, tiobenzamide, phenylthioamide, tiobenzamide italian, unii-8799vm9sxc, benzene-1-carbothioamide, aminophenylmethane-1-thione
PubChem CID 683563
ChEBI CHEBI:80418
IUPAC navn benzencarbothioamid
SMIL NC(=S)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiobenzamide
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Flammepunkt 120°C (248°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 606021
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 137.21
Procent renhed 98%