missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thiobencarb, TRC

Artikelnummer. 30456004
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30456004 10 g -
30453788 1 g -
30453186 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34425510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28249-77-6
Molekylær formel C12 H16 Cl N O S
Molekylvægt (g/mol) 257.78
Synonym Carbamothioic acid, N,N-diethyl-, S-[(4-chlorophenyl)methyl] ester (ACI), Carbamic acid, diethylthio-, S-(p-chlorobenzyl) ester (8CI), Carbamothioic acid, diethyl-, S-[(4-chlorophenyl)methyl] ester (9CI), α-Toluenethiol, p-chloro-, diethylcarbamate (8CI), B 3015, B 3015 (pesticide), Bencarb, Benthiocarb, Bolero, Bolero 8EC, IMC 3950, p-Chlorobenzyl diethylthiolcarbamate, p-Chlorobenzyl N,N-diethylthiolcarbamate, S-(4-Chlorobenzyl) diethylthiocarbamate, S-(4-Chlorobenzyl) diethylthiolcarbamate, S-(4-Chlorobenzyl) N,N-diethylthiocarbamate, S-(p-Chlorobenzyl) N,N-diethylthiocarbamate, S-(p-Chlorobenzyl) N,N-diethylthiolocarbamate, S-4-Chlorobenzyl N,N-diethylthiolcarbamate, S-p-Chlorobenzyl diethylthiocarbamate, Sadan, Saturn, Saturn (pesticide), Thiobencarb
IUPAC navn S-[(4-chlorophenyl)methyl] N,N-diethylcarbamothioate
SMIL CCN(CC)C(=O)SCc1ccc(Cl)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thiobencarb
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H16ClNOS/c1-3-14(4-2)12(15)16-9-10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Formel vægt 257.0641
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.