Få mere at vide
Thiobencarb, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiobencarb |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16ClNOS/c1-3-14(4-2)12(15)16-9-10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 257.0641 |