missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thiobencarb-d10 (diethyl-d10), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiobencarb diethyl-d10 |
| CAS | 1219804-12-2 |
| Molekylær formel | C12 D10 H6 Cl N O S |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | N,N-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-S-[(4-Chlorophenyl)methyl] Ester Carbamothioic Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H16ClNOS/c1-3-14(4-2)12(15)16-9-10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8 H,3-4,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)SCc1ccc(Cl)cc1)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | S-[(4-chlorophenyl)methyl] N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)carbamothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.84 |
| Formel vægt | 267.1269 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?