Få mere at vide
Thioanisol, TRC
Artikelnummer. 30452354
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30452354 25 g
1 options
Artikelnummer. 30452354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34805525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioanisole
CAS 100-68-5
Molekylær formel C7H8S
Mængde 25 g
Synonym (Methylthio)benzene, 1-Phenyl-1-thiaethane, Thio-anisole, Methyl Phenyl Sulfane, Methyl Phenyl Sulfide, Methylphenyl Thioether, NSC 57916, Phenyl Methyl Sulfide, Phenyl Methyl Thioether, Phenylthiomethane, Thioanisol
InChI formel InChI=1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMIL CSc1ccccc1
IUPAC navn methylsulfanylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 124.2
Formel vægt 124.0347