Få mere at vide
Thioanisol, 99%
Beschreibung
Thioanisol bruges som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, lægemidler og agrokemikalier. Det bruges også til at fremstille stabile sulfoniumsalte, sulfoxider og sufoner. Det bruges til spaltning af methylethere i forbindelse med triflinsyre. Det fungerer som et smagsstof eller en adjuvans. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af 3-substituerede benzo[b]thiophener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Thioanisol anvendes som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, lægemidler og agrokemikalier. Det bruges også til at fremstille stabile sulfoniumsalte, sulfoxider og sufoner. Det bruges til spaltning af methylethere i forbindelse med triflinsyre. Det fungerer som et smagsstof eller en adjuvans. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af 3-substituerede benzo[b]thiophener.
Opløselighed Blandbar
med de mest almindelige organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Thioanisole |
| Smeltepunkt | -15 °C |
| Tæthed | 1.058 |
| Kogepunkt | 188 °C til 189 °C |
| Flammepunkt | 73 °C (163 °F) |
| Lugt | Stank |
| Brydningsindeks | 1.586 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1904179 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Thioanisole
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Thioanisole