Få mere at vide
Thioanisol, 99%
Artikelnummer. 11473930
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473930 25 g 25g
11492617 100 g 100g
11402627 500 g 500g
11412627 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11473930 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14846.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-68-5 | C7H8S | 124,201 g/mol
Thioanisol bruges som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, lægemidler og agrokemikalier. Det bruges også til at fremstille stabile sulfoniumsalte, sulfoxider og sufoner. Det bruges til spaltning af methylethere i forbindelse med triflinsyre. Det fungerer som et smagsstof eller en adjuvans. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af 3-substituerede benzo[b]thiophener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thioanisol anvendes som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, lægemidler og agrokemikalier. Det bruges også til at fremstille stabile sulfoniumsalte, sulfoxider og sufoner. Det bruges til spaltning af methylethere i forbindelse med triflinsyre. Det fungerer som et smagsstof eller en adjuvans. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af 3-substituerede benzo[b]thiophener.
Opløselighed Blandbar
med de mest almindelige organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-68-5
Molekylær formel C7H8S
Molekylvægt (g/mol) 124.201
MDL nummer MFCD00008559
InChI nøgle HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioanisole, methyl phenyl sulfide, methylthio benzene, thioanisol, benzene, methylthio, phenylthiomethane, phenyl methyl sulfide, methylsulfanyl benzene, methylphenylsulfide, 1-thiaethyl benzene
PubChem CID 7520
IUPAC navn methylsulfanylbenzen
SMIL CSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioanisole
Smeltepunkt -15°C
Tæthed 1.058
Kogepunkt 188°C to 189°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.586
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1904179
Opløselighedsinformation Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 124.21
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioanisole