Få mere at vide
Thioanisol, 99%
Beskrivelse
Thioanisol bruges som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, lægemidler og agrokemikalier. Det bruges også til at fremstille stabile sulfoniumsalte, sulfoxider og sufoner. Det bruges til spaltning af methylethere i forbindelse med triflinsyre. Det fungerer som et smagsstof eller en adjuvans. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af 3-substituerede benzo[b]thiophener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Thioanisol anvendes som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, lægemidler og agrokemikalier. Det bruges også til at fremstille stabile sulfoniumsalte, sulfoxider og sufoner. Det bruges til spaltning af methylethere i forbindelse med triflinsyre. Det fungerer som et smagsstof eller en adjuvans. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af 3-substituerede benzo[b]thiophener.
Opløselighed Blandbar
med de mest almindelige organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioanisole |
| Smeltepunkt | -15 °C |
| Tæthed | 1.058 |
| Kogepunkt | 188 °C til 189 °C |
| Flammepunkt | 73 °C (163 °F) |
| Lugt | Stank |
| Brydningsindeks | 1.586 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1904179 |
| Vis mere |