Få mere at vide
Thioeddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30455307
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30455307 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30455307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT343895100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethanethioic acid
CAS 507-09-5
Molekylær formel C2 H4 O S
Mængde 100 g
Synonym Ethanethioic acid, Acetyl mercaptan, Ethanethiolic acid, Methanecarbothiolic acid, Monothioacetic acid, Thiacetic acid, Thioacetic acid, Thiolacetic acid, Thionoacetic acid
InChI formel InChI=1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
SMIL CC(=O)S
IUPAC navn etanetioisk S-syre
Molekylvægt (g/mol) 76.12
Formel vægt 75.9983