Få mere at vide
Thioacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -17°C |
| Tæthed | 1.07 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00004853 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Thioacetic acid, Thioacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.12 |
| Grad | Research |