Få mere at vide
Thioeddikesyre, 98%
Artikelnummer. 10081650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10081650 500 g Glasflaske 500g
10571381 100 g Glasflaske 100g
10074043 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10081650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138785000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 507-09-5
Molekylær formel C2H4OS
Molekylvægt (g/mol) 76.11
MDL nummer MFCD00004853
InChI nøgle DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
PubChem CID 10484
ChEBI CHEBI:16555
IUPAC navn ethanethioisk S-syre
SMIL CC(S)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioacetic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt -17.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 87.0°C to 93.0°C
Flammepunkt 18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COSH
Brydningsindeks 1.4630 to 1.4650
Mængde 500 g
Beilstein 02, 230
Fieser 01,1154
Merck Index 15, 9473
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Solubility in water: 27g/L water (15°C) (hydrolyse). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 76.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske