Få mere at vide
Thioeddikesyre, 97%
Artikelnummer. 11352096
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352096 500 g 500g
11332096 25 g 25g
11342096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11352096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03305.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76,11 g/mol
Thioeddikesyre er et reagens til indføring af thiolgruppen i organiske molekyler. Det bruges som smag& Duftmellemprodukter. Det bruges til at fremstille captopril (antihypertension) og spironolac-tone (diuretikum).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thioeddikesyre er et reagens til indføring af thiolgruppen i organiske molekyler. Det bruges som smag& Duftmellemprodukter. Det bruges til at fremstille captopril (antihypertension) og spironolac-tone (diuretikum).
Opløselighed
Opløseligt i vand. (27 g/L) ved 16 °C.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler, metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 507-09-5
Molekylær formel C2H4OS
Molekylvægt (g/mol) 76.11
MDL nummer MFCD00004853
InChI nøgle DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
PubChem CID 10484
ChEBI CHEBI:16555
IUPAC navn ethanethioisk S-syre
SMIL CC(S)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioacetic acid
Smeltepunkt -17 °C
Tæthed 1.068
Kogepunkt 97 °C
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.464
Mængde 500 g
FN nummer UN2436
Beilstein 773684
Merck Index 14,9320
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (27g/L) ved 16 °C.
Formel vægt 76.12
Procent renhed 97%