Få mere at vide
Thioeddikesyre, 97%
Description
Thioeddikesyre er et reagens til indføring af thiolgruppen i organiske molekyler. Det bruges som smag& Duftmellemprodukter. Det bruges til at fremstille captopril (antihypertension) og spironolac-tone (diuretikum).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Thioeddikesyre er et reagens til indføring af thiolgruppen i organiske molekyler. Det bruges som smag& Duftmellemprodukter. Det bruges til at fremstille captopril (antihypertension) og spironolac-tone (diuretikum).
Opløselighed
Opløseligt i vand. (27 g/L) ved 16 °C.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler, metaller.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Thioacetic acid |
| Smeltepunkt | -17 °C |
| Tæthed | 1.068 |
| Kogepunkt | 97 °C |
| Flammepunkt | 18 °C (64 °F) |
| Lugt | Stank |
| Brydningsindeks | 1.464 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2436 |
| Beilstein | 773684 |
| Show More |
Safety and Handling
- Thioacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Thioacetic acid