Få mere at vide
Thioacetamid, TRC
Artikelnummer. 30455633
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30455633 250 g
1 options
Artikelnummer. 30455633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT344295250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioacetamide
CAS 62-55-5
Molekylær formel C2 H5 N S
Mængde 250 g
Synonym Ethanethioamide, Acetamide','thio- (8CI), Acetimidic acid','thio- (7CI), Acetothioamide, NSC 2120, TAA, Thiacetamide
InChI formel InChI=1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
SMIL CC(=S)N
IUPAC navn ethanethioamid
Molekylvægt (g/mol) 75.13
Formel vægt 75.0143