Få mere at vide
Beschreibung
Thioacetamid er en organisk svovlforbindelse, der tjener som en kilde til sulfidioner i syntesen af organiske og uorganiske forbindelser. Når en opløsning af thioacetamid anvendes til at behandle en vandig opløsning af mange metalkationer, resulterer det tilsvarende metalsulfid. Denne opløsning fremstilles ved at tilsætte 40 g pr. 1 L vand.
- Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
- Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
- Brugsklar produkt eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise reagenser og volumetriske opløsninger
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Thioacetamide |
| CAS | 62-55-5, 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Lugt | Let mercaptan |
| Emballage | Indlysende manipulation |
| Molekylær formel | C2H5NS |
| MDL nummer | MFCD00008070 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide |
| InChI nøgle | YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- THIOACETAMIDE SOLUTION
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: thioacetamide
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?