Få mere at vide
Thioacetamide, Crystal, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538494 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
125 g
Emballage:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538494 125 g Wide Mouth Amber Glass Bottle Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15538494 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 898404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 62-55-5
Molekylær formel C2H5NS
Molekylvægt (g/mol) 75.13
MDL nummer MFCD00008070
InChI nøgle YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC navn ethanethioamide
SMIL CC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioacetamide
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
Mængde 125 g
Formel vægt 75.13
Grad BAKER ANALYZED™ Reagent
Fysisk form Crystals
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 125GR THIOACETAMIDE BAKER ANALYZED Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetamide