Få mere at vide
Thioacetamid, ACS, 99% min
Beskrivelse
Thioacetamid anvendes i kvalitativ uorganisk analyse som en in-situ kilde til sulfidioner. Det bruges i analytisk kemi som en kilde til hydrogensulfid. Det er et tilsætningsstof til enantioselektiv reduktion af beta-keto-estere med immobiliseret bagegær. Det bruges også som et vulkaniseringsmiddel af polymer og et tværbindingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioacetamide |
| Smeltepunkt | 112 °C til 114 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 506006 |
| Merck Index | 14,9319 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, benzen og petroleumsether. Let opløselig i vand og æter. |
| Formel vægt | 75.13 |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | ACS |
| Fysisk form | Krystallinsk |
Sikkerhed og håndtering
- Thioacetamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Thioacetamide