Få mere at vide
Thioacetamid, ACS, ≥99,0%, Solstice
Artikelnummer. 15617380 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15617380 50 g Poly flaske 50g
15607380 250 g Poly flaske 250g
15697370 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15617380 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 8845050G
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS-reagens, til udfældning (af tungmetaller),≥ 99,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-55-5
Molekylær formel C2H5NS
Molekylvægt (g/mol) 75.13
MDL nummer MFCD00008070
InChI nøgle YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC navn ethanethioamid
SMIL CC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioacetamide
Smeltepunkt 108 °C til 112 °C
Emballage Poly flaske
Lineær formel CH3CSNH2
Mængde 50 g
Beilstein 506006
Formel vægt 75,13 g/mol
Procent renhed ≥99.0%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: thioacetamide