Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioacetamide |
| Smeltepunkt | 112.0°C to 114.0°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Tæthed | 1.3700g/mL |
| Antændelsesrest | 0.05% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Argentometry) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CSNH2 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thioacetamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.