Få mere at vide
Thioacetamide, ≥99%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11487902 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11487902 500 g
11467902 25 g
11477902 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487902 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215258790
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 62-55-5
Molekylær formel C2H5NS
Molekylvægt (g/mol) 75.13
MDL nummer MFCD00008070
InChI nøgle YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC navn ethanethioamid
SMIL CC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioacetamide
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 500 g
Formel vægt 75.1
Grad ACS-reagens