Få mere at vide
Thioacetamid, 98%
Artikelnummer. 11449753
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449753 500 g 500g
11429753 25 g 25g
11439753 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449753 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12926.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62-55-5 | C2H5NS | 75,13 g/mol
Thioacetamid anvendes i kvalitativ uorganisk analyse som en in-situ kilde til sulfidioner. Det bruges i analytisk kemi som en kilde til hydrogensulfid. Det er et tilsætningsstof til enantioselektiv reduktion af beta-keto-estere med immobiliseret bagegær. Det bruges også som et vulkaniseringsmiddel af polymer og et tværbindingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thioacetamid anvendes i kvalitativ uorganisk analyse som en in-situ kilde til sulfidioner. Det bruges i analytisk kemi som en kilde til hydrogensulfid. Det er et additiv til enantioselektiv reduktion af beta-keto-estere med immobiliseret bagegær. Det bruges også som et vulkaniseringsmiddel af polymer og et tværbindingsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, benzen og petroleumsether. Lidt opløseligt i vand og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-55-5
Molekylær formel C2H5NS
Molekylvægt (g/mol) 75.13
MDL nummer MFCD00008070
InChI nøgle YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC navn ethanethioamid
SMIL CC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioacetamide
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Tæthed 1.37
Analyseprocentområde 98%
Mængde 500 g
Beilstein 506006
Merck Index 14,9319
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, benzen og petroleumsether; Let opløselig i vand og æter.
Formel vægt 75.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetamide