Få mere at vide
Thio-TEPA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16477376 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16477376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17574
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Thio-TEPA is a DNA alkylating agent, with antitumor activity.
Thio-TEPA is a DNA alkylating agent, with antitumor activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thio-TEPA
Fysisk form Solid
CAS 52-24-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H12N3PS
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (264.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
Molekylvægt (g/mol) 189.22
Formel vægt 189.22
Procent renhed 98.0%