Få mere at vide
Epredia™ Thinline Kassetter med slids i rørpakker
Artikelnummer. 16384106 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Beige
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 750
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16384106 Hvid -
16384096 Beige -
16394096 Blå -
16304106 Grøn -
16314106 Grå -
16324106 Lavendel -
16334106 Lysegrøn -
16344106 lilla Pakke med 750
16354106 Orange -
16364106 Pink (Pink) Pakke med 750
16374106 Tan -
16394106 Gul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16384106 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B851736WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 DKK
    916.86 DKK / Pakke med 750
    Spare 263.14 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Til rutinemæssige vævsprøver er kassetter kompatible med alle Epredia PrintMate™ Kassetteprintere og har et frontlåghængsel med farvematchede, fastgjorte låg, der fås i 12 forskellige farvevarianter.
Trykning
  • Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten
  • Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid
Bruttering, forarbejdning og indlejring
  • Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling
  • Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes
Sektionering
  • Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer
Arkivering
  • Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Slots
Lukning inkluderet Ja
Mængde 750/Cs.
Lukketype Påsat låg, fronthængsel
PrintMate kompatibel Ja
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Til brug med PrintMate™ Printere
Produkttype Slottet kassette