Få mere at vide
Greiner Bio-One ThinCert™ Vævskulturindlæg
Artikelnummer. 10358623
Skift visning
Porestørrelse:
0,4 μm
0,4μ m
1,0 μm
3 μm
3,0 μm
8,0 μm
Antal Wells:
6
12
24
Poretæthed:
0,15 x 106 porer/cm2
0,6 x 106 porer/cm2
1 x 108 porer/cm2
2 x 10 6 porer/cm 2
2 x 106 porer/cm2
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Antal Wells Poretæthed
10358623 0,4 μm 12 1 x 108 porer/cm2
10689094 3 μm 6 0,6 x 106 porer/cm2
10607184 0,4 μm 6 1 x 108 porer/cm2
10053823 3 μm 24 2 x 106 porer/cm2
10277463 0,4 μm 24 1 x 108 porer/cm2
10093533 0,4μ m 12 2 x 10 6 porer/cm 2
10044063 1,0 μm 12 2 x 106 porer/cm2
10473845 3,0 μm 12 0,6 x 106 porer/cm2
10742394 3,0 μm 12 2 x 106 porer/cm2
10437573 8,0 μm 12 0,15 x 106 porer/cm2
10443845 1,0 μm 24 2 x 106 porer/cm2
10733544 3,0 μm 24 0,6 x 106 porer/cm2
10679094 1,0 μm 6 2 x 106 porer/cm2
10257033 3,0 μm 6 2 x 106 porer/cm2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10358623 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 665640
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Research tool for transport, co-culture, migration and invasion studies. Greiner Bio-One ThinCert™ Tissue Culture Inserts provides improved cell adhesion due to physical surface treatment.
  • Klart polystyrenhus med forseglet PET kapillærporemembran
  • Hængende geometri beskytter det nedre rumcellelag
  • Forenklet pipettering på grund af selvløftende geometri
  • Excentrisk placering i brønden giver enestående adgang til det nederste rum
  • Tilgængelig i 6, 12 og 24 brøndformatet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 113,1 mm2
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Virker 0,3 til 1,0 ml
Poretæthed 1 x 108 porer/cm2
Porestørrelse 0,4 μm
Sterilitet Steril
Antal Wells 12