Få mere at vide
Greiner Bio-One ThinCert™ Vævskulturindlæg
Description
- Klart polystyrenhus med forseglet PET kapillærporemembran
- Hængende geometri beskytter det nedre rumcellelag
- Forenklet pipettering på grund af selvløftende geometri
- Excentrisk placering i brønden giver enestående adgang til det nederste rum
- Tilgængelig i 6, 12 og 24 brøndformatet
Specifications
Specifications
| Materiale | Polystyrenhus med forseglet PET kapillærporemembran |
| Poretæthed | 2 x 106 porer/cm2 |
| Porestørrelse | 3 μm |
| Antal Wells | 24 |