Få mere at vide
Greiner Bio-One ThinCert™ CELLCOAT™ 24 brønds cellekulturindsatser
Porestørrelse:
0,4μ m
8,0μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Beskrivelse
- Hængende geometri
- Forseglet kapillær poremembran
- Fysisk overfladebehandling
- Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Fri for påviselig DNase/RNase, humant DNA og pyrogener. Indhold ikke-cytotoksisk |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 1,2 ml (godt) |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 33,6 mm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Vævskultur |
| Type | Cellekulturindsats |
| Volumen (metrisk) Virker | 0,1 til 0,35 mL (ThinCert), 0,4 til 1,2 mL (Nå) |
| Vis mere |